Learn More
4-Bromstyrol (stabilisiert mit TBC), TRC
Artikelnummer. 30336982
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336982 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336982 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6869935G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromostyrene
CAS 2039-82-9
Summenformel C8H7Br
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
SMILES Brc1ccc(C=C)cc1
IUPAC-Name 1-Brom-4-Ethenylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 183.05
Formelmasse 181.9731