Learn More
4-Bromstyroloxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492054 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Pakningsstørrelse:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10492054 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10492054 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 4-Bromstyroloxid
CAS 32017-76-8
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 26.0 °C bis 27.0 °C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.5040 g/ml
Siedepunkt 91.0 Bis 93.0 °C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 102 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7BrO
MDL-Nummer MFCD01656787
Menge 5 g
Relative Dichte 1.504
Synonym 2-4-Bromphenyloxiran, p-Bromstyroloxid, 4-Bromstyroloxid, Oxiran, 4-Bromphenyl, 4-Bromphenyloxiran, P-Bromstyrol-7,8-oxid, Oxiran, p-Bromphenyl, 1-Brom-4-epoxyethylbenzol, Benzol, 1-Brom-4-epoxyethyl, benzene, 1-bromo-4-epoxyethyl
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslichkeit: unlöslich. Andere Löslichkeiten: Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln (Alkane, Methylenchlorid, Ethanol,2-propanol, Aceton)
InChI-Schlüssel NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(O1)C2=CC=C(C=C2)Br
IUPAC-Name 2-(4-Bromophenyl)oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 199.04
PubChem CID 119460
Formelmasse 199.04
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Masse mit niedrigem Schmelzpunkt oder Kristalle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromostyrene oxide
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Faresætning
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sikkerhedssætning
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.