Learn More
4-Bromstyrol, Stabilisiert 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
25 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10245770 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10071820 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
11924521 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245770 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154280100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2039-82-9
Summenformel C8H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 183.05
MDL-Nummer MFCD00000110
InChI-Schlüssel WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
PubChem CID 16263
IUPAC-Name 1-Brom-4-Ethenylbenzol
SMILES BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromostyrene
Schmelzpunkt 4.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 88.0°C to 89.0°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHC6H4Br
Brechungsindex 1.5930 to 1.5950
Menge 10 mL
Beilstein 05,II,367
Relative Dichte 1.4
Stabilisator 100 to 500ppm 4-tert.-butylcatechol
Formelmasse 183.05
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromostyrene, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.