Learn More
4-Bromsalicylaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromosalicylaldehyde |
| CAS | 22532-62-3 |
| Summenformel | C7H5BrO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-4-bromobenzaldehyde, 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1cc(Br)ccc1C=O |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2-Hydroxybenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.02 |
| Formelmasse | 199.9473 |