Learn More
4-Bromresorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570584 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10570584 25 g Glasflasche -
10112900 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10570584 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107430250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6626-15-9 | C6H5BrO2 | 189.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6626-15-9
Summenformel C6H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.01
MDL-Nummer MFCD00002272
InChI-Schlüssel MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoresorcinol, 1-bromo-2,4-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-bromo, 4-bromo-1,3-dihydroxybenzene, 4-bromo-benzene-1,3-diol, 4-bromo-resorcinol, resorcinol, 4-bromo, acmc-209nuf, 2,4-dihydroxybromobenzene
PubChem CID 81105
IUPAC-Name 4-Brombenzol-1,3-Diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoresorcinol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Farbe Beige bis rosa
Siedepunkt 150°C (12.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3(OH)2
Menge 25 g
Beilstein 06, 821
Formelmasse 189.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle