Learn More
4-Brompyridinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30343638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343638 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68673510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromopyridine Hydrochloride
CAS 19524-06-2
Summenformel C5 H4 Br N . Cl H
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.Brc1ccncc1
IUPAC-Name 4-Brompyridin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 194.46
Formelmasse 192.9294