Learn More
4-Brompyridin-2-carbonitril, TRC
Artikelnummer. 30335330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335330 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335330 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6867531G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 62150-45-2
Summenformel C6 H3 Br N2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H
SMILES Brc1ccnc(c1)C#N
IUPAC-Name 4-Brompyridin-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 183.01
Formelmasse 181.948