Learn More
4-Brompyren, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromopyrene |
| CAS | 1732-26-9 |
| Summenformel | C16H9Br |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Pyrene, 4-bromo-, 4-Bromopyrene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H |
| SMILES | Brc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23 |
| IUPAC-Name | 4-Brompyren |
| Molekulargewicht (g/mol) | 281.15 |
| Formelmasse | 279.9888 |