Learn More
4'-Bromopropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416917 250 g 250 Gramm
11496907 10 g -
11334769 25 g 25 Gramm
11406917 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11416917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14349.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10342-83-3 | C9H9BrO | 213.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10342-83-3
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.07
MDL-Nummer MFCD00000106
InChI-Schlüssel UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromopropiophenone, 1-4-bromophenyl propan-1-one, p-bromopropiophenone, 4-bromopropiophenone, propiophenone, 4'-bromo, 4-bromophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl-1-propanone, aurora 22532
PubChem CID 66312
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromopropiophenone
Schmelzpunkt 45°C to 47°C
Siedepunkt 129°C to 131°C (7 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 g
Beilstein 1210311
Formelmasse 213.08
Reinheit (%) 97%