Learn More
4-Bromphenylhydrazin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Bromophenylhydrazine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of acylsulfonamides, acylsulfamides and 9-bromo-2-ethenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Bromophenylhydrazinhydrochlorid wird als Reagenz bei der Herstellung von Acylsulfonamiden, Acylsulfamiden und 9-Brom-2-Ethenyl-7,12-Dihydroindolo[3,2-d][1]Benzazepin-6(5H)-on verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼215°C (decomposition) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 3565838 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 223.51 |
| Reinheit (%) | 97% |