Learn More
(4-Bromphenylethynyl)trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421838 25 g 25 Gramm
15401838 1 g 1 Gramm
15411838 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55534.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16116-78-2 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
It is used as the intermediate of Organic Light Emitting Diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt organischer Leuchtdioden (OLED) verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16116-78-2
Summenformel C11H13BrSi
Molekulargewicht (g/mol) 253.21
MDL-Nummer MFCD01863556
InChI-Schlüssel RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane
PubChem CID 4226980
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)ethynyl-trimethylsilan
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Schmelzpunkt 61°C to 63°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Formelmasse 253.21
Reinheit (%) 98%