Learn More
4-Bromphenylacetylen, TRC
Artikelnummer. 30336826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30336826 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336826 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6864351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenylacetylene
CAS 766-96-1
Summenformel C8 H5 Br
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
SMILES Brc1ccc(cc1)C#C
IUPAC-Name 1-brom-4-ethynylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
Formelmasse 179.9575