Learn More
4-Bromphenylacetonitril, 97%
Artikelnummer. 11411880
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11411880 500 g 500 Gramm
11491870 25 g 25 Gramm
11401880 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11411880 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10887.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16532-79-9 | C8H6BrN | 196,05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16532-79-9
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.05
MDL-Nummer MFCD00001916
InChI-Schlüssel MFHFWRBXPQDZSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzyl cyanide, 2-4-bromophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo, p-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzylcyanide, 4-bromobenzeneacetonitrile, p-bromobenzyl cyanide, p-bromobenzylcyanide, acetonitrile, p-bromophenyl
PubChem CID 27914
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)acetonitril
SMILES BrC1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Siedepunkt 286°C
Flammpunkt 127°C (261°F)
Geruch Pungent
Menge 500 g
UN-Nummer UN3449
Beilstein 1861069
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke