Learn More
4-Bromphenylacetonitril, 97%
Artikelnummer. 11401880
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401880 100 g 100 Gramm
11491870 25 g 25 Gramm
11411880 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401880 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10887.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16532-79-9 | C8H6BrN | 196,05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16532-79-9
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.05
MDL-Nummer MFCD00001916
InChI-Schlüssel MFHFWRBXPQDZSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzyl cyanide, 2-4-bromophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo, p-bromophenylacetonitrile, 4-bromobenzylcyanide, 4-bromobenzeneacetonitrile, p-bromobenzyl cyanide, p-bromobenzylcyanide, acetonitrile, p-bromophenyl
PubChem CID 27914
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)acetonitril
SMILES BrC1=CC=C(CC#N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Dichte 1.49
Siedepunkt 286°C
Flammpunkt 127°C (261°F)
Geruch Pungent
Menge 100 g
UN-Nummer UN3449
Beilstein 1861069
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke