Learn More
4-Bromphenylaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499326
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499326 25 g 25 Gramm
11489326 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499326 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19028.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6186-22-7 | C24H24N2O5S | 452.53 g/mol
4-Bromophenylacetone is used to prepare biphenyl-4-yl-acetone by reacting with phenylboronic acid using cesium fluoride as a reagent and palladium phosphine complex as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromphenylaceton wird zur Herstellung von Biphenyl-4-yl-aceton durch Reaktion mit Phenylboronsäure unter Verwendung von Cäsiumfluorid als Reagens und Palladiumphosphinkomplex als Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Dichlormethan. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6186-22-7
Summenformel C24H24N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 452.53
MDL-Nummer MFCD00210401
InChI-Schlüssel CDUPPXGKUKTGLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetone, 1-4-bromophenyl propan-2-one, 1-4-bromophenyl acetone, 1-4-bromophenyl-2-propanone, 1-4-bromo-phenyl-propan-2-one, p-bromo benzyl methyl ketone, 4-bromophenylaceton, 4-bromophenylacteone, 4-bromophenyl acetone
PubChem CID 736332
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)propan-2-on
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1NC(=O)CN(C1=CC(C)=CC(C)=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenylacetone
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and dichloromethane. Slightly miscible with water.
Formelmasse 213.07
Reinheit (%) 98%