Learn More
4-Bromphenylaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Bromophenylacetone is used to prepare biphenyl-4-yl-acetone by reacting with phenylboronic acid using cesium fluoride as a reagent and palladium phosphine complex as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Bromphenylaceton wird zur Herstellung von Biphenyl-4-yl-aceton durch Reaktion mit Phenylboronsäure unter Verwendung von Cäsiumfluorid als Reagens und Palladiumphosphinkomplex als Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Dichlormethan. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromophenylacetone |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform and dichloromethane. Slightly miscible with water. |
| Formelmasse | 213.07 |
| Reinheit (%) | 98% |