Learn More
4-Bromphenylaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13488528 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 13488528
Marke: Thermo Scientific Acros 380220250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6186-22-7 | C24H24N2O5S | 452.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6186-22-7
Summenformel C24H24N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 452.53
MDL-Nummer MFCD00210401
InChI-Schlüssel CDUPPXGKUKTGLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetone, 1-4-bromophenyl propan-2-one, 1-4-bromophenyl acetone, 1-4-bromophenyl-2-propanone, 1-4-bromo-phenyl-propan-2-one, p-bromo benzyl methyl ketone, 4-bromophenylaceton, 4-bromophenylacteone, 4-bromophenyl acetone
PubChem CID 736332
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1NC(=O)CN(C1=CC(C)=CC(C)=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenylacetone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
IUPAC-Name Methyl-2-{2-[N-(3,5-dimethylphenyl)benzolsulfonamido]acetamido}benzoat
Formelmasse 213.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen