missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-Bromophenyl)Harnstoff, TRC

Artikelnummer. 17990605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17990605 50 mg 50 Milligramm
17943895 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17990605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB70023350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1967-25-5
Summenformel C7 H7 N2 O Br
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
Synonym N-(4-Bromophenyl)urea (ACI), Urea, (4-bromophenyl)- (9CI), Urea, (p-bromophenyl)- (6CI, 7CI, 8CI), (p-Bromophenyl)urea, 1-(4-Bromophenyl)urea, 1-(p-Bromophenyl)urea, 4-Bromophenylurea, Urea, N-(4-bromophenyl)- (ACI)
IUPAC-Name (4-Bromophenyl)Harnstoff
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Br)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (4-Bromophenyl)urea
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BrN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
Formelmasse 213.9742
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.