Learn More
4-Bromphenylchloroformin, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10779078 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10779078 1 g Glasflasche 1 Gramm
10126357 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10779078 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430150010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7693-44-9 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7693-44-9
Summenformel C7H4BrClO2
Molekulargewicht (g/mol) 235.46
MDL-Nummer MFCD00013256
InChI-Schlüssel IKMNJYGTSSQNSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl chloroformate, acmc-1bh45, 4-bromophenylcarbonochloridate, 4-bromophenyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-bromophenyl ester, 4-bromophenyl carbonochloridate;4-bromophenyl carbonochloridate
PubChem CID 5237736
IUPAC-Name (4-bromphenyl) Kohlenstoffchloridat
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(=O)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenyl chloroformate
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.6480g/mL
Siedepunkt 118°C (16.0 hPa)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.648
Formelmasse 235.46
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Feststoff oder Flüssigkeit mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.