Learn More
4-Bromphenylacetat, 99 %, ACROS Organics
Artikelnummer. 15259836 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15259836 5 g 5 Gramm
15269836 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15259836 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452770050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1927-95-3
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
InChI-Schlüssel XEXHCQJRVMVJMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenol acetate, p-bromophenyl acetate, phenol, 4-bromo-, acetate, p-acetoxybromobenzene, 4-bromoacetoxybenzene, phenol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromophenyl acetate, phenol, p-bromo-, acetate, phenol, 4-bromo-,1-acetate, acetic acid 4-bromophenyl ester
PubChem CID 74726
IUPAC-Name (4-Bromphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenyl acetate
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenyl acetate, 99%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter einer genehmigten De zuführen.