Learn More
Alfa Aesar™ (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilan, 97 %
Artikelnummer. 15462298
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15462298 5 mL 5 Milliliter
15472298 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462298 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H55902.AA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 67963-68-2
Summenformel C12H19BrOSi
Molekulargewicht (g/mol) 287.272
MDL-Nummer MFCD00239382
InChI-Schlüssel DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, acmc-1b8oo
PubChem CID 4227167
IUPAC-Name (4-Bromphenoxy)-tert-butyl-dimethylsilan
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Siedepunkt 137°C (25mmHg)
Chemischer Name oder Material (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 mL
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 287.27
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.5110
Dichte 1.174g/mL