Learn More
4-Bromphenethylbromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11984531 1 g 1 Gramm
11994531 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11984531 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439530010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1746-28-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1746-28-7
Summenformel C8H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 263.96
InChI-Schlüssel APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-2-bromoethyl benzene, 4-bromophenethyl bromide, 4-bromophenethylbromide, benzene,1-bromo-4-2-bromoethyl, 4-bromo-1-2-bromoethyl benzene, pubchem16698, 4-bromobenzylmethyl bromide, acmc-209e8m, 1-bromo-4-2-bromoethyl ;benzene
PubChem CID 11010825
IUPAC-Name 1-Brom-4-(2-Bromethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenethyl bromide
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.7300g/mL
Siedepunkt 97°C to 98.5°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.73
Formelmasse 263.96
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigemSchmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenethyl bromide, 96%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.