Learn More
4-(Brommethyl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-(Bromomethyl)benzoic acid acts as an intermediate in the synthesis of eprosartan, which is used as an antihypertensive agent. Further, it is used in the preparation of 5,10,15,20-tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (temoporfin), which is a second generation photosensitizer. In addition to this, it is used in the preparation of 4-(5-arylidene-2,4-dioxothiazolidin-3-yl) methylbenzoic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-(Bromomethyl)benzoesäure wirkt als Zwischenprodukt bei der Synthese von Eprosartan, das als Antihypertensiva verwendet wird. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 5,10,15,20-tetra(m-Hydroxyphenyl)chlorin (Temoporfin), einem Photosensibilisator der zweiten Generation, verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung von 4-(5-Arylidene-2,4-Dioxothiazolidin-3-yl)-Methylbenzoesäuren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Aminen und Oxidationsmitteln.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 4-(Bromomethyl)benzoic acid |
| Schmelzpunkt | 223°C to 227°C |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1862870 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 215.05 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.