Learn More
4-(Brommethyl)benzolboronsäure, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324326
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11324326
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19953.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 68162-47-0 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68162-47-0
Summenformel C7H8BBrO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.85
MDL-Nummer MFCD01318113
InChI-Schlüssel PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenylboronic acid, 4-bromomethyl phenyl boronic acid, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, 4-boronobenzyl bromide, p-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenyl boronic acid, 4-bromomethylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromomethyl phenyl
PubChem CID 2735593
IUPAC-Name [4-(Brommethyl)phenyl]Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼145°C to 150°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3030979
Formelmasse 214.85
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch