Learn More
4-(Brommethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10682875 250 mg 250 Milligramm
10581724 1 g 1 Gramm
10517484 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10682875 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07312CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 51359-78-5
Summenformel C8H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 199.047
InChI-Schlüssel XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11206421
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)Benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Synonym 4-bromomethyl benzaldehyde, 4-formylbenzyl bromide, alpha-bromo-4-formyltoluene, benzaldehyde,4-bromomethyl, benzaldehyde, 4-bromomethyl, pubchem19839, p-bromomethyl benzaldehyde, 4-bromomethy benzaldehyde, 4-bromomethyl-benzaldehyde
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) 97%