Learn More
4-(Bromomethyl)-7-Methoxycumarin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690495
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
35231-44-8
C11H9BrO3
269.09
MFCD00006869
CTENSLORRMFPDH-UHFFFAOYSA-N
4-bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-bromomethyl-7-methoxy-2h-chromen-2-one, br-mmc, ccris 7996, 4-bromomethyl-7-methoxychromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-bromomethyl-7-methoxy, 4-bromomethyl-7-methoxy-2-oxo-2h-benzopyran, acmc-1agnd, 4-brommethyl-7-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-bromomethyl-7-methoxy coumarin
121894
4-(bromomethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one
COC1=CC=C2C(CBr)=CC(=O)OC2=C1
35231-44-8
C11H9BrO3
269.09
MFCD00006869
CTENSLORRMFPDH-UHFFFAOYSA-N
4-bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-bromomethyl-7-methoxy-2h-chromen-2-one, br-mmc, ccris 7996, 4-bromomethyl-7-methoxychromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-bromomethyl-7-methoxy, 4-bromomethyl-7-methoxy-2-oxo-2h-benzopyran, acmc-1agnd, 4-brommethyl-7-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-bromomethyl-7-methoxy coumarin
121894
4-(bromomethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one
COC1=CC=C2C(CBr)=CC(=O)OC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 212.0°C to 217.0°C
Farbe Beige oder weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: solubel in most common organic solvents
Formelmasse 269.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.