Learn More
4-(Brommethyl)-6,7-dimethoxycumarin, TRC
Artikelnummer. 30348348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348348 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348348 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB685350500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin
CAS 88404-25-5
Summenformel C12 H11 Br O4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H11BrO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
SMILES COc1cc2OC(=O)C=C(CBr)c2cc1OC
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)-6,7-Dimethoxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 299.12
Formelmasse 297.9841