Learn More
4-Brommethyl-6,7-Dimethoxycumarin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471897 0.1 g 0.10 Gramm
15451897 0.5 g 0.50 Gramm
15461897 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043402.77
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fluoreszierendes Markierungsreagenz; wird in HPLC zum Nachweis von Carbonsäuren verwendet
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88404-25-5
Summenformel C12H11BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 299.12
MDL-Nummer MFCD00011570
InChI-Schlüssel JGODLBJJCNQFII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy-2h-chromen-2-one, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxychromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy coumarin, 4-bdmc, brdmc-4,6,7, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy-2-oxo-2h-benzopyran
PubChem CID 128870
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)-6,7-Dimethoxychromen-2-on
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=CC(=O)O2)CBr)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Schmelzpunkt 200°C to 203°C
Menge 0.1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 4750487
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 299.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver