Learn More
4-(Brommethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10120972 250 mg 250 Milligramm
10497992 1 g 1 Gramm
10220085 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10120972 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00508CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 180597-83-5
Summenformel C11H10BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 252.11
MDL-Nummer MFCD02677680
InChI-Schlüssel UICMWXWMCOJBIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776147
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)-5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol
SMILES CC1=C(CBr)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazol, isoxazole,4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl
Formelmasse 252.11
Reinheit (%) 97%