Learn More
4-Bromandelsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
4-Bromomandelic acid is used as a pharmaceutical intermediate. 4-bromomandelic acid is mainly used as an analytical reagent for zirconium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromomandeliktsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. 4-Bromomandeliktsäure wird hauptsächlich als analytisches Reagenz für Zirkonium verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
4-Bromomandeliktsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. 4-Bromomandeliktsäure wird hauptsächlich als analytisches Reagenz für Zirkonium verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromomandelic acid |
| Schmelzpunkt | 115°C to 119°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1567909 |
| Merck Index | 14,1424 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 231.05 |
| Reinheit (%) | ≥98% |