Learn More
4-Bromisophthalsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414534
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11414534
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13152.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6939-93-1 | C8H5BrO4 | 245.028 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6939-93-1
Summenformel C8H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 245.028
MDL-Nummer MFCD00002404
InChI-Schlüssel MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
PubChem CID 81361
IUPAC-Name 4-Brombenzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoisophthalic acid
Schmelzpunkt 296°C to 302°C
Menge 25 g
Beilstein 1959392
Formelmasse 245.03
Reinheit (%) 96%