Learn More
4-Bromindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378716 1 g 1 Gramm
11398716 250 mg 250 Milligramm
11388716 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19417.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 52488-36-5 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Bromindol ist ein potenzieller Inhibitor der GSK-3. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Bei 4 °C lagern. Dunkel lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Wärme schützen. Unverträglich mit Wärme, Licht und Luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52488-36-5
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.047
MDL-Nummer MFCD00671502
InChI-Schlüssel GRJZJFUBQYULKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoindole, 1h-indole, 4-bromo, 4-bromo-indole, pubchem7449, acmc-1amo5, ksc269g6j, grjzjfubqyulkl-uhfffaoysa
PubChem CID 676494
IUPAC-Name 4-Brom-1H-Indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoindole
Schmelzpunkt 17°C
Dichte 1.563
Siedepunkt 88°C to 90°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6545
Menge 1 g
Beilstein 114891
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 98%