Learn More
4-Bromimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442409
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15442409 5 g 5 Gramm
15452409 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64972.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2302-25-2 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe für die organische Synthese, Agrochemie, Pharmazie und Färberfeld eingesetzt
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2302-25-2
Summenformel C3H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 146.98
MDL-Nummer MFCD00047021
InChI-Schlüssel FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole
PubChem CID 96125
IUPAC-Name 5-Brom-1H-indazol
SMILES BrC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoimidazole
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1615
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 146.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest