Learn More
4-Bromheptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391717
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11391717 25 g 25 Gramm
11381717 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04807.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 998-93-6 | C7H15Br | 179.10 g/mol
4-Bromoheptane is used in the preparation of 4-nitro-heptane by reacting with sodium nitrite as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromheptan wird bei der Herstellung von 4-Nitro-heptan durch Reagieren mit Natriumnitrit als Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 998-93-6
Summenformel C7H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 179.10
MDL-Nummer MFCD00039182
InChI-Schlüssel BNUTXEKPXPZAIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptane, 4-bromo, 4-bromo-heptane, acmc-20ammr, 4-bromoheptane 5g
PubChem CID 70460
IUPAC-Name 4-Bromheptan
SMILES CCCC(Br)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoheptane
Dichte 1.14
Siedepunkt 60°C to 62°C (18 mmHg)
Flammpunkt 40°C (104°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1697144
Löslichkeitsinformationen Miscible with carbon tetrachloride,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 179.11
Reinheit (%) 97%