Learn More
4-Bromzimtsäure, TRC
Artikelnummer. 30330850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330850 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68243550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromocinnamic Acid
CAS 1200-07-3
Summenformel C9H7BrO2
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
IUPAC-Name (E)-3-(4-bromphenyl)prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 227.06
Formelmasse 225.9629