Learn More
4-Bromzimtsäure, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromocinnamic Acid |
| CAS | 1200-07-3 |
| Summenformel | C9H7BrO2 |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-Name | (E)-3-(4-bromphenyl)prop-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.06 |
| Formelmasse | 225.9629 |