Learn More
4-Brombutylacetat, 97%
Artikelnummer. 11467527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467527 250 g -
11447527 10 g 10 Gramm
11457527 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15632.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4753-59-7 | C6H11BrO2 | 195,056 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4753-59-7
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.056
MDL-Nummer MFCD00000263
InChI-Schlüssel UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutylacetate, 4-bromo-n-butyl acetate, 1-butanol, 4-bromo-, acetate, acetic acid 4-bromobutyl ester, 1-butanol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromo-1-acetoxybutane, 1-butanol, 4-bromo-,1-acetate, bromobutyl acetate, 4-acetoxy-butylbromide, 4-acetoxybutyl bromide
PubChem CID 78491
IUPAC-Name 4-Brombutylacetat
SMILES CC(=O)OCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobutyl acetate
Dichte 1.348
Siedepunkt 96°C to 97°C (15 mmHg)
Flammpunkt 109°C (228°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 250 g
Beilstein 1749695
Formelmasse 195.07
Reinheit (%) ≥98%
RUO– Nur für Forschungszwecke