Learn More
(4-Brombutoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
(4-Bromobutoxy)benzene is used to produce 5-phenoxy-valeric acid with carbon dioxide and reagent Mg.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(4-Brombutoxy)benzol wird zur Herstellung von 5-Phenoxy-Valeriansäure mit Kohlendioxid und Reagenz Mg verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
(4-Brombutoxy)benzol wird zur Herstellung von 5-Phenoxy-Valeriansäure mit Kohlendioxid und Reagenz Mg verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4-Bromobutoxy)benzene |
| Schmelzpunkt | 40°C to 43°C |
| Siedepunkt | 153°C to 154°C (18 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2044374 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 229.12 |
| Reinheit (%) | 97% |