Learn More
4-Iodbenzylamin-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Bromobenzylamine hydrochloride is used to study the characteristics of C-terminal polyamine modification in the presence of protease and amine. Further, it is used to prepare 1-(4-Brombenzyl)-pyrrole by reacting with 2,5-dimethoxy-tetrahydro-furan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Bromobenzylamin-Hydrochlorid wird verwendet, um die Eigenschaften der C-terminalen Polyamin-Modifikation in Gegenwart von Protease und Amin zu untersuchen. Außerdem wird es zur Vorbereitung von 1-(4-Brombenzyl)-Pyrrol verwendet, indem es mit 2,5-dimethoxy-tetrahydro-furan reagiert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromobenzylamine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 272°C to 274°C |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 3693458 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 222.52 |
| Reinheit (%) | 98% |