Learn More
4-Iodbenzylamin-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464423
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464423 10 g 10 Gramm
11474423 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464423 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10979.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26177-44-6 | C7H9BrClN | 222.51 g/mol
4-Bromobenzylamine hydrochloride is used to study the characteristics of C-terminal polyamine modification in the presence of protease and amine. Further, it is used to prepare 1-(4-Brombenzyl)-pyrrole by reacting with 2,5-dimethoxy-tetrahydro-furan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromobenzylamin-Hydrochlorid wird verwendet, um die Eigenschaften der C-terminalen Polyamin-Modifikation in Gegenwart von Protease und Amin zu untersuchen. Außerdem wird es zur Vorbereitung von 1-(4-Brombenzyl)-Pyrrol verwendet, indem es mit 2,5-dimethoxy-tetrahydro-furan reagiert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26177-44-6
Summenformel C7H9BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 222.51
MDL-Nummer MFCD00012860
InChI-Schlüssel BVYUYDBWQMSOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzylamine hydrochloride, 4-bromophenyl methanamine hydrochloride, 4-bromobenzylamine hcl, 4-bba x hcl, 4-bromo-benzylamine hydrochloride, p-bromobenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-bromo-, hydrochloride, pubchem3751, acmc-1cfrz, 4-bromobenzylamine, hcl
PubChem CID 2724096
IUPAC-Name (4-bromphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 272°C to 274°C
Menge 10 g
Beilstein 3693458
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 222.52
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzylamine hydrochloride