Learn More
4-Bromobenzylamine hydrochloride, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10606782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10606782 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10606782 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 194650050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzylamine hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS 26177-44-6
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 272°C to 276°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H9BrClN
Strukturformel BrC6H4CH2NH2·HCl
MDL-Nummer MFCD00012860
Menge 5 g
Beilstein 12, 1075
Synonym 4-bromobenzylamine hydrochloride, 4-bromophenyl methanamine hydrochloride, 4-bromobenzylamine hcl, 4-bba x hcl, 4-bromo-benzylamine hydrochloride, p-bromobenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-bromo-, hydrochloride, pubchem3751, acmc-1cfrz, 4-bromobenzylamine, hcl
InChI-Schlüssel BVYUYDBWQMSOKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NCC1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-Name hydrogen 1-(4-bromophenyl)methanamine chloride
Molekulargewicht (g/mol) 222.51
PubChem CID 2724096
Formelmasse 222.52
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder