Learn More
4-Brombenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10797192 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10797192 25 g Glasflasche 25 Gramm
10234991 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797192 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 346750250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 589-17-3 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-17-3
Summenformel C7H6BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 205.48
MDL-Nummer MFCD00040867
InChI-Schlüssel BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-chloromethyl benzene, 4-bromobenzyl chloride, p-bromobenzyl chloride, 4-bromobenzylchloride, 4-bromo-alpha-chlorotoluene, benzene, 1-bromo-4-chloromethyl, ccris 5105, p-bromo-alpha-chlorotoluene, pubchem2478, 4-bromo-benzylchloride
PubChem CID 68528
IUPAC-Name 1-Brom-4-(Chlormethyl)Benzol
SMILES ClCC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 136°C to 139°C (27.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C6H4Br
Menge 25 g
Merck Index 15, 1417
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 205.48
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver und Körnchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.