Learn More
4-Brombenzylbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424253
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424253 100 g 100 Gramm
11414253 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424253 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10892.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 589-15-1 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
4-Bromobenzyl bromide is used to prepare a 20-member aminomethyl-substituted biaryl library via sequential N-alkylation of various amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brombenzylbromid wird verwendet, um eine 20-gliedrige aminomethyl-substituierte Biaryl-Bibliothek über sequenzielle N-Alkylierung verschiedener Amine vorzubereiten.
Löslichkeit
Leicht löslich in heißem Alkohol, Äther, Kohlenstoff-Disulfid, Benzol und Eisessig. Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-15-1
Summenformel C7H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 249.933
MDL-Nummer MFCD00000179
InChI-Schlüssel YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
PubChem CID 68527
IUPAC-Name 1-Brom-4-(brommethyl)Benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzyl bromide
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Siedepunkt 115°C to 124°C (12 mmHg)
Menge 100 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 606498
Merck Index 14,1409
Löslichkeitsinformationen Easily soluble in hot alcohol,ether,carbon disulfide,benzene and glacial acetic acid. Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 249.94
Reinheit (%) ≥98%