Learn More
4-Brombenzoylchlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11346656 10 g 10 Gramm
11356656 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03794.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
4-Bromobenzoyl chloride is used in the synthesis of HIV-1 protease inhibitors. It is also used in the synthesis of oxazoles, cyclohexanone derivatives as analgesic and antimicrobial agents.
Solubility
Soluble in methanol. Reacts with water forming Hcl.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from strong bases. Incompatible with moisture and bases. Store at 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-75-4
Summenformel C7H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 219.46
MDL-Nummer MFCD00000683
InChI-Schlüssel DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
PubChem CID 68515
IUPAC-Name 4-Brombenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 246°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 636641
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Reacts with water forming Hcl.
Formelmasse 219.47
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzoyl chloride