Learn More
4-Brombenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Beschreibung
4-Bromobenzophenone is used in analytical applications such as HPLC and GC. It is also used as a chemical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromobenzophenon wird in analytischen Anwendungen wie HPLC und GC verwendet. Es wird auch als chemisches Reagenz und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, aber schwer löslich in anderen Lösungsmitteln wie Ethanol, Ether und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Bromobenzophenon wird in analytischen Anwendungen wie HPLC und GC verwendet. Es wird auch als chemisches Reagenz und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, aber schwer löslich in anderen Lösungsmitteln wie Ethanol, Ether und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromobenzophenone |
Schmelzpunkt | 79°C to 83°C |
Siedepunkt | 350°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1910182 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water but slightly soluble in other solvents such as ethanol,ether and benzene. |
IUPAC-Name | (4-bromphenyl)-phenylmethanon |
Formelmasse | 261.12 |
Reinheit (%) | 98% |