Learn More
4-Brombenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457806 250 g 250 Gramm
11389409 25 g 25 Gramm
11399409 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14755.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-90-4 | C13H9BrO | 261.12 g/mol
4-Bromobenzophenone is used in analytical applications such as HPLC and GC. It is also used as a chemical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromobenzophenon wird in analytischen Anwendungen wie HPLC und GC verwendet. Es wird auch als chemisches Reagenz und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, aber schwer löslich in anderen Lösungsmitteln wie Ethanol, Ether und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-90-4
Summenformel C13H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 261.12
MDL-Nummer MFCD00000103
InChI-Schlüssel KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzophenone, 4-bromophenyl phenyl methanone, p-bromobenzophenone, methanone, 4-bromophenyl phenyl, benzophenone, 4-bromo, p-benzoylbromobenzene, usaf do-3, 4-bromophenyl phenyl ketone, 4-bromophenyl-phenyl-methanone, 4-bromophenyl-phenylmethanone
PubChem CID 7030
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzophenone
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Siedepunkt 350°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 1910182
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water but slightly soluble in other solvents such as ethanol,ether and benzene.
IUPAC-Name (4-bromphenyl)-phenylmethanon
Formelmasse 261.12
Reinheit (%) 98%