Learn More
4-Brombenzolsulfonylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Bromobenzenesulfonyl chloride is used as activating agent in the synthesis of oligodeoxyribo- and oligoribo- nucleotides in solution. It also used in the synthesis of 4-(N-allylsulfamoyl)phenylboronic acid and in protection of amines as 4-bromobenzenesulfonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Brombenzolsulfonylchlorid wird als Aktivierungsmittel bei der Synthese von Oligodeoxyribo- und Oligoribonukleotiden in Lösung eingesetzt. Es wird auch bei der Synthese von 4-(N-Allyllsulfamoyl)phenylboronsäure und beim Schutz von Aminen als 4-Brombenzolsulfonamide verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Tetrahydrofuran, Petrolether und 1,4-dioxan. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromobenzenesulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 73°C to 77°C |
| Siedepunkt | 152°C to 154°C (26 mmHg) |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 743518 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,1407 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in Tetrahydrofuran,petroleum ether and 1,4-dioxane. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 255.52 |
| Mehr anzeigen |