Learn More
4-Brombenzenboronsäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11301337 1 g 1 Gramm
11311337 5 g 5 Gramm
11321337 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01565.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5467-74-3 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
4-Bromobenzeneboronic acid is a reagent used for Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura cross-couplings, Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence. It is also used in the preparation of Protein modulators and enzymatic and kinase inhibitors, Gallate-based obovatol analogs with potential anti-tumor activity. It is used as a reagent for Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, Pd-catalyzed arylative cyclization of alkyne-tethered enals or enones via carbopalladation of alkynes, Copper-catalyzed cross-couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brombenzolboronsäure ist ein Reagenz, das für Palladium-katalysierte Suzuki-Miyaura-Querverbindungen, die Tandem-artige Pd(II)-katalysierte oxidative Heck-Reaktion und intramolekulare C-H-Amidierungssequenz verwendet wird. Es wird auch bei der Vorbereitung von Protein-Modulatoren und enzymatischen Inhibitoren und Kinase-Inhibitoren, gallatbasierten Obovatol-Analoga mit potenziellen Anti-Tumor-Aktivitäten verwendet. Es wird als Reagenz für die kupfervermittelte ligandlose aerobe Fluoralkylierung von Arylboronsäuren mit fluoralkyliodiden, Pd-katalysierte arylative Cyclisierung von Alkin-gebundenen Enalen oder Enonen über Karbopalladation von Alkinen, kupferkatalysierte Querverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und dunkel lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Alkoholen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5467-74-3
Summenformel C6H6BBrO2
Molekulargewicht (g/mol) 200.83
MDL-Nummer MFCD00002104
InChI-Schlüssel QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl boronic acid, 4-bromobenzeneboronic acid, 4-bromophenylboric acid, p-bromophenylboronic acid, p-bromophenylboric acid, p-bromobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromophenyl, benzeneboronic acid, p-bromo, p-bromophenyl boronic acid, 4-bromo phenyl boronic acid
PubChem CID 79599
IUPAC-Name (4-Bromphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 282°C to 286°C
Menge 1 g
Beilstein 2936347
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 200.83
Reinheit (%) ≥97%