Learn More
4-Brombenzamidinhydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437827
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15437827 5 g 5 Gramm
15427827 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37831.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55368-42-8
Summenformel C7H8BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 235.509
MDL-Nummer MFCD00464967
InChI-Schlüssel IMTHEBSPHHMJOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzamidine hydrochloride, 4-bromobenzimidamide hydrochloride, 4-bromobenzamidine hcl, 4-bromo-benzamidine hydrochloride, 4-bromobenzenecarboximidamide hydrochloride, 4-bromobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-bromo-, monohydrochloride, 4-bromobenzenecarboxamidine, chloride, benzenecarboximidamide,4-bromo, 4-bromobenzamidinehydrochloride
PubChem CID 12207714
IUPAC-Name 4-Brombenzolcarboximidamid;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Br.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 269°C to 272°C (decomposition))
Farbe Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Formelmasse 235.51
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff