Learn More
4-Brombenzimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475777
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11475777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24348.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 698-67-9 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698-67-9
Summenformel C7H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 200.035
MDL-Nummer MFCD00007991
InChI-Schlüssel ZRWNRAJCPNLYAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo, benzamide, p-bromo, p-bromobenzoic acid amide, 4-bromo-benzamide, 4-bromo benzamide, pubchem3737, acmc-209obe, 4-bromobenzamide, 4-bromobenzoic acid amide
PubChem CID 69683
IUPAC-Name 4-Brombenzimid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzamide
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Menge 50 g
Formelmasse 200.03
Reinheit (%) 97%